Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Codice prodotto. 10410144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Long Tubing Set
Tube Dispensing Cassette
Tube Dispensing Cassette, Long
Tubing Set
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità Dimensione della confezione
10410144 Tube Dispensing Cassette, Long 1 Ea. Pezzo
11799478 Tubing Set 1 Ea. Pezzo
11560745 Long Tubing Set 1 Ea. Pezzo
10004442 Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
10419773 Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
10143833 Tube Dispensing Cassette 10 Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10410144 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24072677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    962.10€ / pezzi 1
    Risparmia 112.90€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Gli accessori per gli erogatori di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART, 384 e DW garantiscono risultati e prestazioni quotidiane eccellenti.
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Ordering Information:
  • Cat. No. 24070297 and 24070290 include tip combs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Dispensing Cassette, Long
Autoclavabile 50 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min.
Materiale Puntale: PP; Tubo: Silicone, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) da 5 a 2500 µl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto < 7 ml
Diametro (sistema metrico) Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm