Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Codice prodotto. 11560745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Long Tubing Set
Tube Dispensing Cassette
Tube Dispensing Cassette, Long
Tubing Set
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità Dimensione della confezione
11560745 Long Tubing Set 1 Ea. Pezzo
11799478 Tubing Set 1 Ea. Pezzo
10004442 Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
10419773 Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
10143833 Tube Dispensing Cassette 10 Pk. pezzi 10
10410144 Tube Dispensing Cassette, Long 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11560745 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24070297
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Gli accessori per gli erogatori di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART, 384 e DW garantiscono risultati e prestazioni quotidiane eccellenti.
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Ordering Information:
  • Cat. No. 24070297 and 24070290 include tip combs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Long Tubing Set
Autoclavabile Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Descrizione For standard dispensing cassette (tubing length 200 cm)
Materiale Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) 5 to 2500 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto <24 mL
Diametro (sistema metrico) Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm