Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Ordering Information:
- Cat. No. 24070297 and 24070290 include tip combs
Specifications
Specifications
| Product Type | Tubing Set |
| Autoclavabile | 50 volte a 121°C, 1 bar, 20 min |
| Descrizione | Set di tubazioni per cassetta dispenser per provette standard (con set di tubazioni da 40 cm |
| Materiale | Punta: PP; tubazioni: Silicone, Silicone Tubing |
| Volume (sistema metrico) | Da 5 a 2500 µl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) morto | ±7 ml |
| Diametro (sistema metrico) | Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm |