Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Codice prodotto. 11762038 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5
Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl
Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe
High Version
Long Small Tube Metal Tip
Small Long-tube Cassette
Small Tube Metal Tip
Small Tube Plastic Tip
Product Type:
Priming Vessel
Tube Dispensing Cassette
Tube Holder Assembly
Tube Reagent Filter
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Product Type Quantità Dimensione della confezione
11762038 Small Tube Plastic Tip Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
10256343 Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
11590745 - Tube Holder Assembly 1 Ea. Pezzo
11580745 High Version Priming Vessel 1 Ea. Pezzo
14811252 Small Long-tube Cassette Tube Reagent Filter 5 Pk. Pezzo
11570735 Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
12101740 Small Tube Metal Tip Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
10095273 Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5 Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
11580735 Long Small Tube Metal Tip Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11762038 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24073291
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti e garantiti con gli accessori Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavabile Autoclavable (10 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Descrizione Small Tube Plastic Tip
Materiale Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Quantità 5 Pk.
Volume (sistema metrico) morto <1 mL
Diametro (sistema metrico) Tip: 0.22 mm; Tubing: 0.4 mm