Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Codice prodotto. 12101740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5
Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl
Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe
High Version
Long Small Tube Metal Tip
Small Long-tube Cassette
Small Tube Metal Tip
Small Tube Plastic Tip
Product Type:
Priming Vessel
Tube Dispensing Cassette
Tube Holder Assembly
Tube Reagent Filter
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Product Type Quantità Dimensione della confezione
12101740 Small Tube Metal Tip Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
10256343 Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
11590745 - Tube Holder Assembly 1 Ea. Pezzo
11580745 High Version Priming Vessel 1 Ea. Pezzo
14811252 Small Long-tube Cassette Tube Reagent Filter 5 Pk. Pezzo
11762038 Small Tube Plastic Tip Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
11570735 Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
10095273 Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5 Tube Dispensing Cassette 5 Pk. pezzi 5
11580735 Long Small Tube Metal Tip Tube Dispensing Cassette 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12101740 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24073295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.83€
    740.00€ / pezzi 1
    Risparmia 54.83€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti e garantiti con gli accessori Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavabile Autoclavable (10 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Descrizione Small Tube Metal Tip
Materiale Stainless Steel Tip, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto <1 mL
Diametro (sistema metrico) Tubing: 0.4 mm; Tip 0.22 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.