Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Codice prodotto. 17801692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi w/ SMART 2 Option
Multidrop Combi+
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
17801692 Multidrop Combi+ Pezzo
15377400 Multidrop Combi w/ SMART 2 Option Pezzo
17811692 Multidrop Combi SMART+ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17801692 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5840330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23705.00€
    20445.30€ / pezzi 1
    Risparmia 3259.70€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Erogatore di reagente Thermo scientific™ Multidrop™ Combi, con caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali in grado di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio.
L'erogatore Thermo scientific™ Multidrop™ Combi Reagent, progettato per supportare i diversi requisiti dei laboratori farmaceutici e di biotecnologia, consente di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio grazie alle caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali. Questo strumento combina funzioni versatili di distribuzione dei reagenti con prestazioni eccellenti per la ricerca farmacologica o per i saggi di genomica e proteomica.
 The Multidrop Combi Reagent Dispenser handles a wide selection of plates and volume range and provides fast dispensing and high-throughput operation.
  • Provides precise dispensing over a 0.5 to 2500μL range, ensuring reproducible assay data
  • Accommodates microplates from 6 to 1536 wells and plate heights of 5 to 50mm
  • Visual icon-based graphic display makes it easy to use and program, even without training
  • Minimal dead volume and back-flushing reduces reagent costs
  • Easy to use Thermo Scientific FILLit Software provides increased flexibility and functionality
  • Full robotic compatibility gives increased throughput
  • Uses eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassettes that are standard across the Multidrop range
Multidrop Combi SMART:
  • Adds an advanced built-in tracing system to the Multidrop Combi
  • Provides improved realiability and cassette lifetime traceability, greatly enhancing user efficiency and reporting capability
Recommended for:
  • Assay development
  • Primary and secondary screening
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • PCR set-up
  • Sequencing set-up
  • Cell based assays
  • Bead based assays
  • ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10%; 10μL, ±5% Standard tube dispensing cassette: 20μL, ±2%; 100μL, ±1%
Product Type Reagent Dispenser
Descrizione Multidrop Combi+
Canali 8
Volume (sistema metrico) 0.5 to 2500 μL
Da utilizzare con (applicazione) The instrument is intended for automated dispensing of up to eight different reagents simultaneously into 6, 12, 24, 48, 96, or 384-well plate format. It can be used in several applications, for example, in drug discovery/high-throughput screening, genomic, proteomic and cell-based assays, and ELISA. It is capable of dispensing into 2D tubes in SLAS format that are shorter than 50mm.  
Da utilizzare con (apparecchiatura) Can be used with automated systems (e.g. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) and a variety of microplates and strips in 96, 384 or 1536-well plate format
Include One standard tube dispensing cassette (cat. no. 24072670)
Interfaccia On-board software and Serial RS-232 or USB for PC control
Tipo di piastra 6-1536 - 6, 12, 24, 48, 96, and 384 well plates
Precisione
  • Small tube dispensing cassette: 2 μL: CV ≤ 5%; 10 μL: CV ≤ 3% 
  • Standard tube dispensing cassette:  20 μL: CV ≤ 1.5%; 100 μL: ≤ CV 1% 
Speed
  • 96-well plate: 10μL in 5 sec.; 20μL in 5sec.; 100μL in 10 sec 
  • 384-well plate: 1μL in 6 sec.; 5μL in 9 sec.; 10μL in 13 sec.; 20μL in 21 sec. 
  • 1536-well plate: 1μL in 15 sec.; 5μL in 28 sec. 
Volume (sistema imperiale)
  • Small tube dispensing cassette:  0.5-50μL, in 0.5μL increment 
  • Standard tube dispensing cassette:  5-2500μL, in 5 μL increment 
Volume (sistema metrico) morto <1mL volume range 0.5-50μL; <7mL volume range >50μL (it is possible to blackflush the reagent into original reservoir to avoid loss of expensive reagent)
Warranty 1 year
Dimensioni (L x P x A) 14 x 8.6 x 12.9 in.; 35.5 x 22 x 33 cm
Peso (sistema imperiale) 20.1 lb 
Peso (sistema metrico) 9.1 kg 