Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Codice prodotto. 17811692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi w/ SMART 2 Option
Multidrop Combi+
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
17811692 Multidrop Combi SMART+ Pezzo
15377400 Multidrop Combi w/ SMART 2 Option Pezzo
17801692 Multidrop Combi+ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17811692 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5840340
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Erogatore di reagente Thermo scientific™ Multidrop™ Combi, con caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali in grado di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio.
L'erogatore Thermo scientific™ Multidrop™ Combi Reagent, progettato per supportare i diversi requisiti dei laboratori farmaceutici e di biotecnologia, consente di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio grazie alle caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali. Questo strumento combina funzioni versatili di distribuzione dei reagenti con prestazioni eccellenti per la ricerca farmacologica o per i saggi di genomica e proteomica.
 The Multidrop Combi Reagent Dispenser handles a wide selection of plates and volume range and provides fast dispensing and high-throughput operation.
  • Provides precise dispensing over a 0.5 to 2500μL range, ensuring reproducible assay data
  • Accommodates microplates from 6 to 1536 wells and plate heights of 5 to 50mm
  • Visual icon-based graphic display makes it easy to use and program, even without training
  • Minimal dead volume and back-flushing reduces reagent costs
  • Easy to use Thermo Scientific FILLit Software provides increased flexibility and functionality
  • Full robotic compatibility gives increased throughput
  • Uses eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassettes that are standard across the Multidrop range
Multidrop Combi SMART:
  • Adds an advanced built-in tracing system to the Multidrop Combi
  • Provides improved realiability and cassette lifetime traceability, greatly enhancing user efficiency and reporting capability
Recommended for:
  • Assay development
  • Primary and secondary screening
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • PCR set-up
  • Sequencing set-up
  • Cell based assays
  • Bead based assays
  • ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy
  • Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10%; 10μL, ±5%
  • Standard tube dispensing cassette: 20μL, ±2%; 100μL, ±1%
Product Type Reagent Dispenser
Descrizione Multidrop Combi SMART+
Canali 8
Da utilizzare con (applicazione) The instrument is intended for automated dispensing of up to eight different reagents simultaneously into a variety of microplates and strips in 96, 384 or 1536-well plate format. It can be used in several applications, for example, in drug discovery/high-throughput screening, genomic, proteomic and cell-based assays, and ELISA.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Can be used with automated systems (e.g. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) and 6, 12, 24, 48, 96, or 384-well plate format. It is capable of dispensing into 2D tubes in SLAS format that are shorter than 50mm.
Include One SMART+ standard tube dispensing cassette (cat. no. N22704)
Interfaccia On-board software and Serial RS-232 or USB for PC control
Tipo di piastra 6, 12, 24, 48, 96, and 384 well plates
Precisione
  • Small tube dispensing cassette: 2 μL: CV ≤ 5%; 10 μL: CV ≤ 3% 
  • Standard tube dispensing cassette: 20 μL: CV ≤ 1.5%; 100 μL: ≤ CV 1% 
Speed
  • 96-well plate: 10μL in 5 sec.; 20μL in 5sec.; 100μL in 10 sec
  • 384-well plate: 1μL in 6 sec.; 5μL in 9 sec.; 10μL in 13 sec.; 20μL in 21 sec. 
  • 1536-well plate: 1μL in 15 sec.; 5μL in 28 sec. 
Volume (sistema imperiale)
  • Small tube dispensing cassette:  0.5-50μL, in 0.5μL increment 
  • Standard tube dispensing cassette:  5-2500μL, in 5 μL increment 
Volume (sistema metrico) morto <1mL volume range 0.5-50μL; <7mL volume range >50μL (it is possible to blackflush the reagent into original reservoir to avoid loss of expensive reagent) 
Warranty 1 year
Dimensioni (L x P x A) 14 x 8.6 x 12.9 in. (35.5 x 22 x 33 cm)
Peso (sistema imperiale) 20.1 lb.
Peso (sistema metrico) 9.1 kg
Requisiti elettrici 100 to 240 Vac 50/60Hz