Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Codice prodotto. p-4528697 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi w/ SMART 2 Option
Multidrop Combi+
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15377400 Multidrop Combi w/ SMART 2 Option Pezzo
17801692 Multidrop Combi+ Pezzo
17811692 Multidrop Combi SMART+ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15377400 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5840320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Erogatore di reagente Thermo scientific™ Multidrop™ Combi, con caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali in grado di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio.
L'erogatore Thermo scientific™ Multidrop™ Combi Reagent, progettato per supportare i diversi requisiti dei laboratori farmaceutici e di biotecnologia, consente di soddisfare le esigenze specifiche del tuo laboratorio grazie alle caratteristiche di flessibilità e prestazioni eccezionali. Questo strumento combina funzioni versatili di distribuzione dei reagenti con prestazioni eccellenti per la ricerca farmacologica o per i saggi di genomica e proteomica.
The Multidrop Combi Reagent Dispenser handles a wide selection of plates and volume range and provides fast dispensing and high-throughput operation.
  • Provides precise dispensing over a 0.5 to 2500μL range, ensuring reproducible assay data
  • Accommodates microplates from 6 to 1536 wells and plate heights of 5 to 50mm
  • Visual icon-based graphic display makes it easy to use and program, even without training
  • Minimal dead volume and back-flushing reduces reagent costs
  • Easy to use Thermo Scientific FILLit Software provides increased flexibility and functionality
  • Full robotic compatibility gives increased throughput
  • Uses eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassettes that are standard across the Multidrop range
Multidrop Combi SMART:
  • Adds an advanced built-in tracing system to the Multidrop Combi
  • Provides improved realiability and cassette lifetime traceability, greatly enhancing user efficiency and reporting capability
Recommended for:
  • Assay development
  • Primary and secondary screening
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • PCR set-up
  • Sequencing set-up
  • Cell based assays
  • Bead based assays
  • ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10% (typical); 10μL, ±5% (typical); >10μL, ±5% (typical)
Stand tube dispensing cassette: 5μL, ±3%(typical); 20μL, ±2% (typical); 100μL, ±1% (typical); >100μL, ±1% (typical)
Product Type Reagent Dispenser
Descrizione Multidrop Combi w/ SMART 2 Option
Canali 8
Volume (sistema metrico) 0.5 to 2500 μL
Incrementi Small tube dispensing cassette: 0.5μL increments 0.5-50μL
Stand tube dispensing cassette: 5μL increments 5-2500μL
Interfaccia Serial RS-232, USB
Tipo di piastra 6- to 1536-well plates
Precisione Small tube dispensing cassette: 0.5μL, CV ≤10%; 2μL, CV≤5%; 10μL, CV≤3%; >10μL, CV≤3%
Stand tube dispensing cassette: 5μL, CV≤10%; 20μL, CV≤1.5%; 100μL, CV≤1%; >100μL, CV≤1%
Speed 96-well plate: 10μL in 3 sec.; 20μL in 4 sec.; 100μL in 10 sec
384-well plate: 1μL in 5 sec.; 5μL in 5 sec.; 10μL in 6 sec.; 20μL in 9 sec.
1536-well plate: 1μL in 14 sec.; 5μL in 26 sec.
Volume (sistema metrico) morto <1 mL volume range 0.5to 50 μL; <7 mL volume range >50 μL
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Altezza (sistema metrico) 22 cm
Profondità (sistema imperiale) 12.9 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Peso (sistema imperiale) 20.1 lb.
Peso (sistema metrico) 9.1 kg
Requisiti elettrici 100 to 240V 50/60Hz
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz