Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter Benchtop Photometer
Codice prodotto. 10534215
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
USB
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
10534215 USB Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10534215 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI8320002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Multiparameter Benchtop Photometer
Tipo di display LCD
Tipo di collegamento USB
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Sorgente luminosa Up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Larghezza (sistema metrico) 200 mm