Learn More
Eppendorf™ Pipetta monocanale Multipette™ E3
Codice prodotto. 15421920 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Adattatore per ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™
Supporto di ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15421920 Adattatore per ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™ 1 set
15461920 Supporto di ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™ 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421920 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4987000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    783.00€ / 1 sets
    Risparmia 62.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Consente l'erogazione e il pipettaggio di qualsiasi liquido, indipendentemente dalla viscosità, pur mantenendo gli standard più elevati quanto alla precisione dei risultati. La pipetta monocanale Eppendorf™ Multipette™ E3 consente il controllo dell'intero volume, nonché una migliore precisione e riproducibilità riducendo le deformazioni fisiche durante l'uso.
Eroga e pipetta qualsiasi liquido, indipendentemente dalla viscosità, pur mantenendo gli standard più elevati quanto alla precisione dei risultati. La pipetta monocanale Eppendorf™ Multipette™ E3 consente il controllo dell'intero volume, nonché una migliore precisione e riproducibilità riducendo lo sforzo fisico durante l'uso.
Crea un sistema di erogazione versatile che funziona mediante il principio a spostamento positivo ed è, pertanto, in grado di pipettare qualsiasi liquido pur mantenendo gli standard più elevati per quanto riguarda la precisione dei risultati.
  • Erogazione ad alta velocità con pistone motorizzato
  • Riconoscimento automatico dei puntali Combitip™ Advanced™
  • Espulsione del puntale con un pulsante
  • Volumi compresi tra 1 μl e 50 ml
  • Batteria agli ioni di litio
  • Display illuminato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Combitips advanced™, qualità Eppendorf™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Da utilizzare con CombiTip
Numero di canali 1
Tipo Erogatore per liquidi
Volume (sistema metrico) Da 1 μl a 50 ml
Display Illuminato a colori
Include Adattatore per ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™
Numero di velocità 8