Learn More
Scientific Industries MultiPlate Genie
Codice prodotto. 17886137
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
No Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17886137
Marca: Scientific Industries SI4101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MultiPlate Genie is fully programmable microplate shaker for up to 8 plates providing consistent mxing in each well.
  • Digital high-speed vortex mixing microplate shaker handles up to 4 microplates, (or up to 8 plates with the optional accessory tray)
  • Combined speed and 1 mm orbit provides consistant well to well and plate to plate uniformity, even in 384-well plates
  • Featuring programable speed, time and continuous or pulse time, it’s ideal for achieving accurate and repeatable results
  • Pulse feature allows rapid pulsing or timed ''on/off'' mixing for interval mixing
  • Ideal for use in PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications.
Specifica
Orbita 1 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 499 g
Intervallo di velocità 500 to 2800 rpm
Requisiti elettrici 230V, 50Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 0.5 A
Rotazione Orbital
Capacità 4 Microplates
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 1.1 lb.
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina No Plug
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 15 in.
Profondità vassoio (sistema imperiale) 13.3 in.
Profondità (sistema metrico) 380 mm
Profondità vassoio (sistema metrico) 338 mm
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 241 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 14.5 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.6 kg
Tipo di unità di controllo Digital Keyboard
Descrizione MultiPlate Genie, 230V No Plug
Modello MultiPlate Genie SI-4101
Display Digital Timer and Speed
Da utilizzare con (applicazione) PCR Preparation, Digestions, Bead Mixing, ELISA, EIA, and Colorimetric Assay applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplates and Microplate Inserts
Intervallo di umidità 0°C to 38°C (32°F to 100°F), 95% Humidity Max
Include One tray for 4 microplates
N. di posizioni 4
Intervallo temporizzatore 0 to 99 Minutes or Continuous
Garanzia e offerta di assistenza 24 months