Learn More
MP Biomedicals™ Multipurpose Agarose
Codice prodotto. 11426960 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11426960 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11AGAP0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    165.90€ / 100g
    Risparmia 9.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Multipurpose Agarose is a versatile high gel strength agarose, especially designed for a wide range of molecular biology techniques.
Specifica
CAS 9012-36-6
Colore White
Quantità 100 g
Product Type Agarose Gel