Descrizione
- Semplifica il trasporto e lo stoccaggio di questi panni per pulizia e risparmia tempo grazie alla pratica e leggera scatola portatile
- Ottimizza i consumi e minimizza gli sprechi di panni per pulizia con l’erogazione singola
- Risparmia tempo procurandoti facilmente e rapidamente i panni per pulizia dall’ampia apertura della pratica scatola portatile, che semplifica l’accesso ai panni
- Aumenta la sostenibilità delle tue attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.34 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | Blue |
| Strato | 1-ply |