Learn More
Axygen™ MultiRack Empty Rack
Codice prodotto. 16372237 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL
200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
16372237 10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL pezzi 5
16382237 200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16372237 Fornitore Axygen™ N. del fornitore MRRA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    111.64€ / pezzi 5
    Risparmia 1.36€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in Bulk, Racked, Filter and Reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
  • Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibitor free
  • Nonpyrogenic
  • Manufactured in an ISO certified facility in the USA
  • Fully autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13845
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 5/pk, 1 pk/cs