Description
- Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibitor free
- Nonpyrogenic
- Manufactured in an ISO certified facility in the USA
- Fully autoclavable
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 13845 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Quantità | 5/pk, 1 pk/cs |