Learn More
Merck Piastre filtranti MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 e PCR384
Fully automatable PCR product purification
1140.00€ - 5085.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | SBS |
---|---|
Formato | Standard |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione dei prodotti PCR |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10790873
|
Merck
S384PCR10 |
PCR384 Filter Plates | 10 | 10 to 100 μL |
2660.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10657303
|
Merck
MSNU03010 |
MultiScreen PCR96 | 10/Pk. | 150 to 300 μL |
1295.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11556375
|
Merck
LSKMPCR10 |
MultiScreen PCRμ96 | 10/Pk. | 150 μL |
1140.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10183783
|
Merck
MSNU03050 |
Multiscreen HTS PCR 96 Filter Plate | 50/Pk. | 15 to 300 μL |
5085.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10073893
|
Merck
LSKMPCR50 |
MultiScreen MultiScreen PCRμ96 | 50/Pk. | 150 μL |
4555.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Nonsterile, clear polystyrene 96- and 384-well plates
- Size-exclusion proprietary membranes retain DNA products at the surface
- Complete in 10 to 12 minutes vacuum-based protocols without centrifugation, binding, or eluting
- Suitable with 96- or 384-tip liquid handlers capable of pipetting ≤25μL/sec. or with plate shakers that have a 0.12 in. orbit at 1100rpm Working well volume, 10 to 300μL; nonrecoverable volume, <2μL
- High-throughput format meets SBS (Society of Biomolecular Screening) standard
- High-purity PCR product is ready for microarray spotting, sequencing, and cloning
Order Info
MultiScreen Vacuum Manifolds available
Specifica
SBS | |
Standard | |
Non-sterile | |
Purificazione dei prodotti PCR |