Learn More
Merck MultiScreen Punch Carrier
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
dimForUseWithApplication
Specifica
Specifica
| Product Type | MultiScreen Punch Carrier |
| Quantità | 1Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | This multiwell plate punch carrier is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes |