Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 and 384-well Plate Microplate Photometers
Codice prodotto. 11590685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Multiskan FC
Multiskan FC with Incubator
Tipo di piastra:
Piastra a 96 pozzetti
Piastre a 96 e 384 pozzetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Tipo di piastra Dimensione della confezione
11590685 Multiskan FC Piastra a 96 pozzetti Pezzo
11500695 Multiskan FC with Incubator Piastre a 96 e 384 pozzetti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11590685 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51119000
Spedizione stimata: 25-11-2026
The Multiskan FC Microplate Photometer is a reliable instrument for a wide variety of research and routine applications. It reads 96- and 384-well plates and is equipped with shaking and incubation capabilities for temperature critical assays. It can be used as a stand-alone instrument or under PC control with intuitive Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC brings together over 40 years experience of the well-known Multiskan product brand, with features for enhanced usability. The Multiskan FC has a 340–850 nm wavelength range, enabling a wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays. The instrument provides fast and accurate measurements enabling complete 96-well plate reading in less than seven seconds. The instrument is also equipped with linear shaking as standard. A model with an incubator enables incubation temperatures up to 50°C and the capacity to read 384-well plates. SkanIt software supports optimal use of the instrument with a visual workflow, effortless data analysis and exporting capabilities.
Caratteristiche:
  • Ampia gamma di lunghezze d'onda da 340 a 850 nm
  • Lettura rapida di piastre a 96 e 384 pozzetti
  • Agitazione e incubazione fino a 50°C per saggi a temperature critiche
  • Facile da usare grazie all'ampio schermo a colori e alla disponibilità in diverse lingue
  • Fruibilità superiore e workflow logico con il software Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Porta USB per il facile trasferimento dei dati
Consigliato per:
saggi immunologici (ELISA), saggi proteici, saggi per endotossine, di citotossicità e di proliferazione, saggi enzimatici, curve di accrescimento
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multiskan FC
Compatibilità Robot
Tipo di rilevatore Fotodetettore
Interfaccia Controllo integrato o da PC
Sorgente luminosa Lampada alogena al quarzo
Velocità di misurazione 7 secondi, piastra a 96 pozzetti, modalità rapida; 13 secondi, piastra a 96 pozzetti, modalità normale
Tecnologia di misurazione Absorbance
Tipo di piastra Piastra a 96 pozzetti
Product Line Multiskan
Agitazione Lineare
Selezione della lunghezza d'onda Filtri
Tipo di software SkanIt Software
Accuracy ± 1% (0–3 Abs) o ± 0.003 Abs, a seconda del valore più grande a 405 nm
Profondità (sistema imperiale) 15.7 in.
Profondità (sistema metrico) 40 cm
Descrizione Multiskan FC
Filtri Ruota filtri a 8 posizioni; filtri installati: 405 nm, 450 nm e 620 nm
Altezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Altezza (sistema metrico) 22 cm
Linearità 0–3 Abs, ± 2% a 405 nm, piastra con 96 pozzetti
Precisione CV ≤ 0.2% (0.3–3 Abs) a 405 nm
Risoluzione 0.001 Abs
Tensione 100/240 V
Warranty Un anno
Intervallo della lunghezza d'onda 340 - 850 nm
Larghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 29 cm
Frequenza 50/60 Hz
For Research Use Only.