Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi Horizontal Gel System
Codice prodotto. 12397277 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione campione:
50
100
Dimensioni gel:
W x L: 10 x 10 cm
W x L: 10 x 7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione campione Dimensioni gel Dimensione della confezione
12397277 100 W x L: 10 x 10 cm Pezzo
12307287 50 W x L: 10 x 7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12397277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    365.01€ / pezzi 1
    Risparmia 170.99€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for routine horizontal gel electrophoresis.
  • Suitable for rapid electrophoresis
  • Low buffer volumes
  • Runs about 50 to 100 samples
Specifica
Tipo Horizontal Gel Electrophoresis System
Dimensioni gel W x L: 10 x 10 cm
Include multiSUB™ Midi electrophoresis unit, 10 x 10cm UV Tray, 2 x 16 sample combs, loading guides and dams
Dimensione campione 100
Volume (sistema imperiale) tampone 0.07 gal.
Volume (sistema metrico) tampone 300 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 22 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm