Learn More
Fisherbrand™ Unità di elettroforesi orizzontale su gel Sub-Gel Midi
Codice prodotto. 11853303 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
220 x 125 x 90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11853303 220 x 125 x 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11853303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    309.84€ / pezzi 1
    Risparmia 150.16€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per un'elettroforesi veloce e un rapido controllo dei campioni da PCR e clonazione.
  • Massimo 100 campioni
  • Volumi di tampone ridotti
  • Struttura stampata a iniezione
Specifica
Tipo Unità di elettroforesi orizzontale su gel Sub-Gel Midi
Dimensioni gel 70 mm Lun. x 100 mm Lar., 100 mm Lun. x 100 mm Lar.
Dimensione campione 100
Volume (sistema metrico) tampone 300 ml
Dimensioni (L x P x A) 220 x 125 x 90 mm