Learn More
MP Biomedicals MULTISURE HIV Rapid Test (CE)
Codice prodotto. 31605225 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Analiti rilevabili:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36
Dimensione della confezione:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Analiti rilevabili Dimensione della confezione
31605225 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31605225 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 43030020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
A rapid diagnostic test, developed to detect antibodies specific to HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 (also react with HIV-2) and HIV-2 gp36 antigens
  • The MP Diagnostics MULTISURE™ HIV Rapid Test is a rapid diagnostic assay.
  • It is designed to detect antibodies specific to the following HIV antigens:
    • HIV-1 gp120
    • HIV-1 gp41
    • HIV-1 p24 (also reactive with HIV-2)
    • HIV-2 gp36
  • The test can be used with human serum, plasma, finger-pricked whole blood, or whole blood containing anticoagulants.
  • Usage Statement: For sale outside the US only.
Specifica
Marchio CE CE-IVD
Analiti rilevabili HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36
Tipo HIV Rapid Test
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kit di test rapido
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.