Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Panni morbidi Multitex
Use ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Soft Wipes in sensitive work areas such as precision engineering, electrical and automotive industries and paint shops.
86.51€ - 114.33€
Specifica
Product Type | Salviette |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la pulizia con acqua o a secco |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10381242
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11149-00 |
180.5 m x 30 cm |
86.51€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10263532
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10801-01 |
38 x 34 cm |
103.54€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10095661
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10149-00 |
34 x 38 cm |
114.33€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extra soft
- Lint-free
- ear- and solvent--resistant
- Food safe
Specifica
Salviette | |
White | |
Per la pulizia con acqua o a secco |