Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
Codice prodotto. 17327479 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Product Type:
Murashige and Skoog Basal Medium
Murashige and Skoog Medium
Content And Storage:
0°C to 5°C
4°C
Dimensione della confezione:
10L
50L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Content And Storage Dimensione della confezione
17327479 10 x 1 L Murashige and Skoog Basal Medium 0°C to 5°C 10L
11454925 1 x 10 L Murashige and Skoog Basal Medium 4°C 10L
11424865 10 x 1 L Murashige and Skoog Medium 4°C 10L
11434865 1 x 10 L Murashige and Skoog Medium 4°C 10L
11444865 1 x 50 L Murashige and Skoog Medium 4°C 50L
17317479 10 x 1 L Murashige and Skoog Basal Medium 4°C 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17327479 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092623220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 10L
    Risparmia 2.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
  • Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
  • Finished lots of media are plant cell tested
Specifica
Forma Powder
Product Type Murashige and Skoog Basal Medium
Con additivi Gamborg's Vitamins
Quantità 10 x 1 L
Formato Solution
pH 3.75 to 4.75
Content And Storage 0°C to 5°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid