Learn More
Murexide, For Complexometry, Solstice
Codice prodotto. 15693950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15693950 5 g Glass Bottle 5g
15673950 10 g Glass Bottle 10g
15683950 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15693950 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 334145G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3051-09-0
Formula molecolare C8H3N5O6-2
Molecular Weight (g/mol) 265.141
Numero MDL MFCD00012777
InChI Key MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC Name 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Murexide
Punto di fusione >300°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Peso formulazione 284.19g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Colore Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder