Learn More
MuRF1/TRIM63 Antibody (6H6D4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18613918 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613918 0.025 mg 0.03mg
18275010 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18613918 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2525150.025mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
MuRF1/TRIM63 Monoclonal specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MuRF1/TRIM63
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 6H6D4
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Simboli geni TRIM63
Specie ospite Mouse
Immunogeno Synthesized peptide of human MuRF1 (AA: 293-304).
Peso molecolare dell'antigene 40.2 kDa
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Zinc Finger
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84676
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus