Learn More
R&D Systems™ (+)-Muscarine iodide
Codice prodotto. 18722664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722664 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722664 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3074/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    415.80€ / 10mg
    Risparmia 45.36€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic receptor agonist
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Muscarine iodide
CAS 24570-49-8
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H20INO2
Peso formulazione 301.17
Purezza >98%
Peso molecolare 301.168