Learn More
(+)-Muscarine Iodide, TRC
Codice prodotto. 30012027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012027 50 mg 50mg
30007021 5 mg 5mg
30008392 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012027 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM81400050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24570-49-8
Formula molecolare C9 H20 N O2 . I
Molecular Weight (g/mol) 301.17
IUPAC Name [(2S,4R,5S)-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]methyl-trimethylazanium;iodide
SMILES [I-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Muscarine Iodide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Peso formulazione 301.0539