missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MV1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16491047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491047 50 mg -
16445586 100 mg 100mg
16427527 5 mg 5mg
16404788 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16491047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113534
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.

MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.

Specifica

Materiale o nome chimico MV1
CAS 1001600-54-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H44N4O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM)
SMILES O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O
Molecular Weight (g/mol) 576.73
Peso formulazione 576.73
Percent Purity 98.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.