Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Disposable Low-profile Microtome Blades
Codice prodotto. 12074088 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Microtome Blade, Premier
Microtome Blade, Premier Plus
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
12074088 Microtome Blade, Premier pezzi 50
10687875 Microtome Blade, Premier Plus pezzi 50
10454379 Microtome Blade, Premier Plus pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12074088 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3051835
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Epredia™ MX35 Premier.
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Thermo Scientific™ MX35 Premier.
  • Sharper edge with increased durability for longer blade life
  • Premier Plus blades provide greater durability, superior sharpness for lower blade friction and longer blade life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microtome Blade, Premier
Profilo bassa
Da utilizzare con (applicazione) Designed for routine histology and are good for a variety of tissue types, including hard tissue
Monouso
Angolo di taglio 34°
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Spessore (sistema metrico) 0.24mm