Learn More
MX69, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499756 50 mg 50mg
16434486 100 mg 100mg
16415947 5 mg 5mg
16403218 10 mg -
16400719 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16499756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100892
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico MX69
CAS 1005264-47-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H26N2O4S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 474.57
Peso formulazione 474.57
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only