Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myclobutanil
Codice prodotto. 17211186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211186 250 mg 250mg
17201186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211186 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467142500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 288.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88671-89-0
Formula molecolare C15H17ClN4
Molecular Weight (g/mol) 288.78
InChI Key HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitrile
SMILES CCCCC(CN1C=NC=N1)(C#N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Myclobutanil
Punto di fusione 63.0°C to 68.0°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 288.78