Learn More
Myclobutanil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418856
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16418856
Marca: Medchem Express HYB2148
MedChemExpress Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Specifica
Materiale o nome chimico Myclobutanil
Forma fisica Solid
CAS 88671-89-0
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H17ClN4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.28 mM)
SMILES N#CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(CCCC)CN2N=CN=C2
Molecular Weight (g/mol) 288.78
Peso formulazione 288.78
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.