Learn More
R&D Systems™ Mycophenolate mofetil
Codice prodotto. 18073922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073922 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18073922 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4102/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.72€
    138.60€ / 50mg
    Risparmia 15.12€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inosine monophosphate dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressant prodrug of mycophenolic acid (MPA) (Cat. No. 1505). Hydrolyzed by esterases to release MPA (a reversible inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase). Used to prevent organ rejection after transplantation. Displays inhibitory activity of lymphocyte functions. Inhibits type 1 collagen expression, enhances MMP-1 expression, and reduces α-smooth muscle actin gene expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolate mofetil
CAS 128794-94-5
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H31NO7
Peso formulazione 433.49
Purezza >99%
Peso molecolare 433.501