Learn More
Mycophenolate mofetil, 98%
Codice prodotto. 15599583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15599583 25 g 25g
15579583 1 g 1g
15589583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15599583 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459370250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128794-94-5 | C23H31NO7 | 433.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128794-94-5
Formula molecolare C23H31NO7
Molecular Weight (g/mol) 433.5
InChI Key RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Sinonimo mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
PubChem CID 5281078
ChEBI CHEBI:8764
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolate mofetil
Punto di fusione 95.0°C to 96.0°C
Residuo della combustione 0.1% max
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 433.5
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mycophenolate mofetil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.