Learn More
Mycophenolate Mofetil, MedChemExpress
Descrizione
Mycophenolate mofetil (RS 61443) is the morpholinoethylester prodrug of Mycophenolic acid. Mycophenolate mofetil inhibits de novo purine synthesis via the inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Mycophenolate mofetil shows selective lymphocyte antiproliferative effects involve both T and B cells, preventing antibody formation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mycophenolate Mofetil |
| CAS | 128794-94-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H31NO7 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | RS 61443 TM-MMF |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (230.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCN1CCOCC1)CC/C(C)=C/CC2=C(O)C3=C(COC3=O)C(C)=C2OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 433.49 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only