Learn More
Mycophenolate Mofetil N-Oxide (EP Impurity G), TRC
Codice prodotto. 30133157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133157 100 mg 100mg
30012806 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133157 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM831470100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 224052-51-1
Formula molecolare C23 H31 N O8
Molecular Weight (g/mol) 449.49
Sinonimo 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)- (9CI), 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil N-Oxide
IUPAC Name 2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Peso formulazione 449.205
Percent Purity >95%