Learn More
Mycophenolate Mofetil, TRC
Codice prodotto. 30470346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470346 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM831450100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Formula molecolare C23 H31 N O7
Quantità 100 mg
Sinonimo Mycophenolate mofetil, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(4E)-, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(E)-, 2-Morpholinoethyl (4E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoate, Linfonex, Micoflavin, Mofetil mycophenolate, Myclausen, Myfenax, RS 61443, Suprimun, TM-MMF
InChI Formula InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
Molecular Weight (g/mol) 433.49
Peso formulazione 433.2101