Learn More
Mycophenolate Mofetil, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mycophenolate Mofetil |
| CAS | 128794-94-5 |
| Formula molecolare | C23 H31 N O7 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Mycophenolate mofetil, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(4E)-, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(E)-, 2-Morpholinoethyl (4E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoate, Linfonex, Micoflavin, Mofetil mycophenolate, Myclausen, Myfenax, RS 61443, Suprimun, TM-MMF |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3 |
| IUPAC Name | 2-morpholin-4-ylethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 433.49 |
| Peso formulazione | 433.2101 |