Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Codice prodotto. 16422169
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422169 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB0421
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 320.34 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Product Type Natural Products
Purezza 99.36%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Mycophenolate
Bersaglio Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Quantità 1 g