Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Codice prodotto. 16458296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458296 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB0421100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 320.34 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Product Type Natural Products
Purezza 99.36%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Mycophenolate
Bersaglio Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Quantità 100 mg