Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mycophenolic acid, 98%
Codice prodotto. 15572363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15572363 5 g 5g
15562363 1 g 1g
15582363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15572363 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 459380050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24280-93-1
Formula molecolare C17H20O6
Molecular Weight (g/mol) 320.34
InChI Key HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Sinonimo mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC Name (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolic acid
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 320.34
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mycophenolic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico