Learn More
Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether, TRC
Codice prodotto. 30136313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136313 100 mg 100mg
30010739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136313 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM831555100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931407-27-1
Formula molecolare C22H28O8
Molecular Weight (g/mol) 420.45
Sinonimo (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
IUPAC Name (E)-6-(4-(4-carboxybutoxy)-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Peso formulazione 420.18
Percent Purity >95%