Learn More
Mycophenolic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mycophenolic acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C17 H20 O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','(E)-, 4-Hexenoic acid','6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-','(E)- (8CI), (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid, (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid, Lilly 68618, MPA, Melbex, Mycophenolic acid, NSC 129185, (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O |
| IUPAC Name | (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 320.34 |
| Vedi altri risultati |