missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MyD88 Inhibitor Peptide Set

Codice prodotto. 18766713 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18766713 2 mg 2mg
18759273 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18766713 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00€
    924.00€ / 2mg
    Risparmia 53.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Binding Inhibition, Block/Neutralize

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 mg

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.