Learn More
Thermo Scientific™ UV Transilluminator Bulb, 365 nm, for myECL™ Imager
Codice prodotto. 13345081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 bulb
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13345081 1 bulb Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13345081 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 62255
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Thermo Scientific myECL Imager
Thermo Scientific™ myECL Imager Accessories and Replacement Parts are for use with Thermo Scientific myECL Imager.
Replacement parts for the myECL Imager and accessories to expand upon its capabilities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type UV Transilluminator Bulb
Descrizione UV Transilluminator Bulb, 365nm
Quantità 1 bulb
Da utilizzare con (apparecchiatura) myECL Imager
Product Line myECL