Learn More
Thermo Scientific™ Myelin Basic Protein (1-11), Human
Codice prodotto. 15467259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15467259 5 mg 5mg
15477259 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467259 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J66051.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie Human
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 1293.42
Product Type Myelin Basic Protein (1-11), human
Quantità 5 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza N-Acetyl-Ala-Ser-Gln-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-His-Gly
For Research Use Only