missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig

Codice prodotto. 16472819
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16472819 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16472819 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1048

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig is a fragment of myelin basic protein (MBP).

Specifica

CAS 98474-59-0
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1736.79 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 50 mg/mL (28.79 mM∣Need ultrasonic)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.