missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The antibody is specific to MYH14.
Cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping.
Specifica
Specifica
| Antigene | MYH14 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.25 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | MYH14 |
| N. accesso geni | Q6URW6, Q7Z406 |
| Alias gene | MHC16, MYH14, myosin, Myosin 14, Myosin heavy chain 14, myosin, heavy chain 14, NMHC II C, non-muscle II c |
| Simboli geni | Myh14 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?