missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYH2 Mouse anti-Human, Clone: 1F1B6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene MYH2
Clone 1F1B6
Concentrazione 0.9 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66212-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16897875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66212-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The antibody is specific to MYH2 and will not bind other myosins.

Muscle contraction. Required for cytoskeleton organization.
Specifica

Specifica

MYH2
0.9 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MYH2, MYH2A, MYHas8, MyHC 2A, MyHC IIa, MYHSA2, Myosin 2, Myosin 2a, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, Myosin heavy chain IIa
MYH2
IgG2b
Protein A
Antibody
1F1B6
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q9UKX2
4620
Peptide
Primary
-20°C
MYH2
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications