missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYH2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16581882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16581882 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16581882 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA599064

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MYH2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

MYH2 (Myosin-2) is associated with muscle contraction and is required for cytoskeleton organization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MYH2
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 3.54 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene MYH2
N. accesso geni Q9UKX2
Alias gene 2A myosin heavy chain; fast 2a myosin heavy chain; IBM3; inclusion body myopathy 3, autosomal dominant; MHC2A; Myh1; MYH2; MYH2A; MYHas8; MyHC-2A; MyHC-IIa; MYHSA2; Myhs-f; Myhsf1; Myhs-f1; myosin heavy chain 2; Myosin heavy chain 2a; myosin heavy chain IIa; myosin heavy chain type IIx; myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2; myosin, heavy chain 2, skeletal muscle, adult; myosin, heavy polypeptide 2, skeletal muscle, adult; myosin-2; MYPOP; skeletal muscle myosin heavy chain II-a; type IIA myosin heavy chain
Simboli geni MYH2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Human Myosin-2 protein (1154-1300AA).
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4620
Target Species Human
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.